Kluczowe dokumenty
410551
[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
98%
About This Item
Próba
98%
mp
58-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
NNc1c(Cl)cc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5Cl2F3N2/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)14-13/h1-2,14H,13H2
Klucz InChI
FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- N-(2,6-dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-(1-phenylethylidene)hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-chlorophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(3-chlorophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-bromophenyl)-ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(3-bromophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-methoxyphenyl)ethylidene]-hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-trifluoromethylphenyl)-ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(4-nitrophenyl)ethylidene]hydrazine
- N-(2,6-Dichloro-4-trifluoromethyl)phenyl-N′-[1-(6-methoxy-naphthalen-2-yl)-ethylidene]hydrazine
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?