Kluczowe dokumenty
41034
2,3-Dimethyloxirane
cis+trans, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
2-Butene oxide
About This Item
Próba
≥97.0% (GC)
gęstość
0.804 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1OC1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
PQXKWPLDPFFDJP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-14.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-26 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)