Merck
410330
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfuryl alcohol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4590 (lit.)
bp
114 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
1.164 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC1OC(CO)(OC)C=C1
InChI
1S/C7H12O4/c1-9-6-3-4-7(5-8,10-2)11-6/h3-4,6,8H,5H2,1-2H3
Klucz InChI
ZYTSUANFIPZBDM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Alkohol 2,5-dihydro-2,5-dimetoksyfurfurylowy jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Zastosowanie
Alkohol 2,5-dihydro-2,5-dimetoksyfurfurylowy może być stosowany do badania uszkodzeń DNA wywołanych bleomycyną.[1]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chemistry of the bleomycin-induced alkali-labile DNA lesion.
Aso M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(39), 9023-9033 (1999)