Merck
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.20
Beilstein:
109195
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (CHN)
mp
122-124 °C
ciąg SMILES
CC1(C)COC(=S)N1
Inne uwagi
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)