Merck
410160
Sigma-Aldrich
Iron(II) phthalocyanine bis(pyridine) complex
Dye content 95 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H26FeN10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
726.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 95%
λmaks.
655 nm
ciąg SMILES
c1ccncc1.c2ccncc2.[Fe]3n4c5nc6nc(nc7n3c(nc8nc(nc4c9ccccc59)c%10ccccc8%10)c%11ccccc7%11)c%12ccccc6%12
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)