Merck
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.411 (lit.)
tw
106 °C (lit.)
gęstość
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)OC=C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)