Merck
409561
Sigma-Aldrich
Methyl 1-adamantanesulfonate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
114-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
InChI
1S/C11H18O3S/c1-14-15(12,13)11-5-8-2-9(6-11)4-10(3-8)7-11/h8-10H,2-7H2,1H3/t8-,9+,10-,11-
Klucz InChI
DDWYYQDVBUEDSI-BIBSGERRSA-N
Opis ogólny
Methyl 1-adamantanesulfonate is an organic building block.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)