Merck
409413
Sigma-Aldrich
2-(Triisopropylsilyl)-1,3-dithiane
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H28S2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
46-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)C1SCCCS1
InChI
1S/C13H28S2Si/c1-10(2)16(11(3)4,12(5)6)13-14-8-7-9-15-13/h10-13H,7-9H2,1-6H3
Klucz InChI
RDHMCAVXJVTKDB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A versatile acyl anion equivalent.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis