Kluczowe dokumenty
409391
Benzyl(chloromethyl)dimethylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2Si(CH3)2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.519 (lit.)
bp
120-124 °C/40 mmHg (lit.)
gęstość
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(CCl)Cc1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)