Merck
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
Synonim(y):
N-Carbobenzyloxy-L-glutamic acid 1-methyl ester, Z-L-Glutamic acid 1-methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.29
Beilstein:
2567599
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
mp
68-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)