Merck
407844
Sigma-Aldrich
N,N′,N′′-Tritosyl-3,3′-iminobis(propylamine) disodium salt
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H33N3Na2O6S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
637.74
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
mp
268 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N([Na])CCCN(CCCN([Na])S(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)S(=O)(=O)c3ccc(C)cc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)