Merck
407798
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Synonim(y):
4-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3F3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
mp
223-227 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
Klucz InChI
WCEBFEVZTGLOHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-hydroksy-4-(trifluorometylo)pirymidyna, pochodna pirymidyny, jest heterocyklicznym blokiem budulcowym.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)