Merck
406724
Sigma-Aldrich
Glycerol tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn ~5,000
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH(CH2-)2][[OCH2CH(CH3)]nNH2]3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mn ~5,000
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(N)CO.CC(O)CO.OCC(O)CO
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)