Merck
40652
(S)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi(2H-1,4-benzoxazine)
≥95.0%
Synonim(y):
Solphos SL-A001-1
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H38N2O2P2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
664.71
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0%
optical activity
[α]20/D -137±10°, c = 0.5 in chloroform
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
General description
sold in collaboration with Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)