Merck
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]trimethylammonium chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26ClNO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Próba
97%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Zastosowanie
Photoinitiator
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)