Merck
406252
Sigma-Aldrich
Boc-β-iodo-Ala-OBzl
97%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-L-alanine benzyl ester, Boc-3-iodo-L-alanine benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.23
Beilstein:
4506658
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −18.0°, c = 1 in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
78-80 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CI)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H20INO4/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-16)13(18)20-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,19)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
DDXFSYLOWHQCEK-LBPRGKRZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)