Merck
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptanediol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.20
Beilstein:
6954914
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
solid
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
Klucz InChI
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)