Merck
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol
99%
Synonim(y):
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, DL-α,β-Isopropylideneglycerol-γ-benzyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Beilstein:
82961
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
tw
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)