Merck
405728
Sigma-Aldrich
2-(Triphenylphosphoranylidene)butyraldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C[=P(C6H5)3]CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
172-175 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C=O)=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H21OP/c1-2-19(18-23)24(20-12-6-3-7-13-20,21-14-8-4-9-15-21)22-16-10-5-11-17-22/h3-18H,2H2,1H3
Klucz InChI
DCKVHIDYCFPCLP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)