This poduct is an approximately 50/50 blend of each component.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1260,00 zł
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)C(=O)P(=O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H21O2P.C10H12O2/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h4-15H,1-3H3;3-7,12H,1-2H3
InChI key
SEHZJEJTNRNDFD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description 97% | description 97% |
| density 1.12 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.16 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.11 g/mL at 30 °C |
| refractive index n20/D 1.475 (lit.) | refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
signalword
Danger
hcodes
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75980-60-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I wanted to ask what is the ratio between this two materials in the specified blend? In your COA it is written that both of the materials can be between 50-70%, so we want to know the real ratio between the materials. Thanks