Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł |
Informacje o tej pozycji
303,00 zł
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
mp
242-244 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
SMILES string
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChI key
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
General description
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 100 μg/mL in acetonitrile, VETRANAL®, analytical standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 242-244 °C (lit.) | mp 242-244 °C (lit.) | mp - | mp 242-244 °C (lit.) |
| form powder | form - | form - | form - |
| functional group nitro, amine | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
male reproductive organs
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?