Merck
405566
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2,2-difluoroacetophenone
96%
Synonim(y):
α-Chloro-α,α-difluoroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COCF2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.57
Beilstein:
2251448
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.497 (lit.)
bp
94-96 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5ClF2O/c9-8(10,11)7(12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
MNOONJNILVDLSW-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)