Merck
405159
Sigma-Aldrich
IR-1135
Dye content 95 %
Synonim(y):
8-[[3-[(6,7-Dihydro-2,4-diphenyl-5H-1-benzopyran-8-yl)methylene]-2-phenyl-1-cyclopenten-1-yl]methylene]-5,6,7,8-tetrahydro-2,4-diphenyl-1-benzopyrylium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H45BF4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
824.75
Kod UNSPSC:
12171500
skład
Dye content, 95%
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CC(\C=C2/CCC(\C=C3/CCCc4c(cc([o+]c34)-c5ccccc5)-c6ccccc6)=C2c7ccccc7)=C8OC(=CC(=C8C1)c9ccccc9)c%10ccccc%10
Zastosowanie
Q-switching laser dye
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)