Merck
404977
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetamide
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5OCH2CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
101-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)COc1ccccc1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)