Merck
404543
Sigma-Aldrich
Tin(II) phthalocyanine
Dye content 97 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16N8Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
631.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 97%
λmaks.
695 nm
ciąg SMILES
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)