Merck
404292
Sigma-Aldrich
tert-Butyl [R-(R*,S*)]-N-[2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]carbamate
98%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)metaraminol
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4CH(OH)CH(CH3)NHCO2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −40°, c = 1 in methylene chloride
mp
60-65 °C (lit.)
Inne uwagi
Contains tert-butyl methyl ether of crystallization
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)