Merck
40420
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-3-cyclohexene-1-carboxylic acid hydrochloride
purum, ≥99.0% (T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.63
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥99.0% (T)
zanieczyszczenia
~5% water
mp
182-187 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.NC1C=CCCC1C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h2,4-6H,1,3,8H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
UQGIRSZIKGUXTO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)