Merck
403822
Sigma-Aldrich
Thallium(I) trifluoroacetylacetonate
97%
Synonim(y):
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione thallium(I) derivative
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4F3O2Tl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
97%
mp
110 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
C\C(O[Tl])=C/C(=O)C(F)(F)F
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)