Merck
403423
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30Cl2Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: hafnium
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Hf]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.2ClH.Hf/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;/h2*1-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
SACREFGWLSRPCX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3