Merck
40317
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium hydroxide solution
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.15
Beilstein:
3558708
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Certyfikat analizy
specification on request
ciąg SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.H2O/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WGTYBPLFGIVFAS-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,thymus
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)