Merck
40296
Sigma-Aldrich
Methanol
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
specification on request
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Semiconductor grade methanol may be used to degas indium antimonide wafers. Poly(amidoamine) (PAMAM) was coupled with carboxylic acid terminated Si surfaces by soaking the Si surfaces in methanol. Methanol may be used to degrease silicon ingots and ribbons. It may be used in the purification of surfactant (sodium diethylhexylsulfosuccinate) and to prepare a colloidal suspension of silicon.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Growth and characterization of indium antimonide and gallium antimonide crystals.
Udayashankar NK and Bhat HL
Bulletin of Materials Science, 24(5), 445-453 (2001)
Immobilization of dendrimers on Si?C linked carboxylic acid-terminated monolayers on silicon (111).
Bocking T, et al.
Thin Solid Films, 515(4), 1857-1863 (2006)
LA-ICP-MS, IC and DPASV-DPCSV determination of metallic impurities in solar-grade silicon.
Buldini PL, et al.
Talanta, 47(1), 203-212 (1998)
Luminescent colloidal silicon suspensions from porous silicon.
Heinrich JL, et al.
Science, 255, 66-68 (1992)
Investigation of the mobility of amphiphilic polymer?AOT reverse microemulsion systems using electron spin resonance
Wines TH, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 285(1), 318-325 (2005)