Merck
402508
Sigma-Aldrich
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, compound with hydrogen tribromide (1:1)
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17Br3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
mp
117-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br.BrBr.C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2.Br2.BrH/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;1-2;/h1-8H2;;1H
Klucz InChI
QRUHFOGNKQZFMD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)