Przejdź do
24045
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
5-Chloro-n-valeraldehyde ethylene acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.63
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4304948
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
chloro, ether
SMILES string
ClCCCCC1OCCO1
InChI
1S/C7H13ClO2/c8-4-2-1-3-7-9-5-6-10-7/h7H,1-6H2
InChI key
GFTDGDAKGDUYGO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-Chlorobutyl)-1,3-dioxolane was used in the synthesis of C-chlorobutylpyrogallol[4]arene[1].
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
26235151556D155624
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
97%
description
98%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
56-58 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
93-94 °C/12 mmHg (lit.)
bp
73-76 °C/7 mmHg (lit.)
bp
92-93 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.457
refractive index
n20/D 1.453
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
density
1.109 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.142 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)