Merck
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)