Przejdź do
40225
Dimethylditetradecylammonium bromide
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
Ditetradecyldimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)13]2N(Br)(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.74
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
268-474-3
Beilstein/REAXYS Number:
4050300
MDL number:
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
IRMGVPILCPGYNQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Dimethylditetradecylammonium bromide can be used:
  • To coat the capillary column used in the capillary electrophoresis of protein-dye complexes.
  • To prepare Fe-porphyrin based pH-sensitive liposomes, applicable in drug delivery.
  • In the preparation of ionic polymer complex bulk material, which is optically active.
  • As a component of the tyrosinase-based biosensor, applicable in the detection of phenol molecules.
Other Notes
Double-chained surfactant used as lipid model, bilayer-forming amphiphile
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4416553112195758
description
≥97.0% (NT)
description
≥98.0% (AT)
description
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
description
98%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥97.0% (NT)
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥95.0% (calc. on dry substance, T)
assay
98%
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
mp
167-169 °C (lit.)
mp
185-190 °C, 185-188 °C (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)