Kluczowe dokumenty
402109
2-Amino-6-bromo-3-formylchromone
98%
Synonim(y):
2-Amino-6-bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)