Merck
401986
Sigma-Aldrich
6,8-Dichloro-3-cyanochromone
97%
Synonim(y):
6,8-Dichloro-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H3Cl2NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
169-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)c2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C10H3Cl2NO2/c11-6-1-7-9(14)5(3-13)4-15-10(7)8(12)2-6/h1-2,4H
Klucz InChI
YERQUFAYRCSXEQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)