Merck
401889
Sigma-Aldrich
3-Cyano-6-methylchromone
99%
Synonim(y):
6-Methyl-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99%
mp
151-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2OC=C(C#N)C(=O)c2c1
InChI
1S/C11H7NO2/c1-7-2-3-10-9(4-7)11(13)8(5-12)6-14-10/h2-4,6H,1H3
Klucz InChI
FNRLRLMPBIRUSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3