Merck
401137
Sigma-Aldrich
Cadmium molybdate
−200 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
CdMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
wielkość cząstki
−200 mesh
ciąg SMILES
O=[Mo]1(=O)O[Cd]O1
InChI
1S/Cd.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
KWPZWLVBWFDGMY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)