Merck
400815
Sigma-Aldrich
Potassium tantalate
−100 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
KTaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
wielkość cząstki
−100 mesh
ciąg SMILES
[K+].[O-][Ta](=O)=O
InChI
1S/K.3O.Ta/q+1;;;-1;
Klucz InChI
GTFKZOWFWFAWLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3