Merck
400793
Sigma-Aldrich
Niobium(V) iodide
−8 mesh
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NbI5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
727.43
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
solid
wielkość cząstki
−8 mesh
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Klucz InChI
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges