Merck
400459
Sigma-Aldrich
Strontium molybdate
−200 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
SrMoO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.56
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
wielkość cząstki
−200 mesh
gęstość
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)