Kluczowe dokumenty
400106
Thallium(III) acetate sesquihydrate
Synonim(y):
Thallic acetate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3COO)3Tl · 1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.46
Beilstein:
3693590
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
mp
182 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(=O)O[Tl](OC(C)=O)OC(C)=O
Inne uwagi
Hydration may vary slightly
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)