Merck
400092
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(−)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
95%
Synonim(y):
(−)-DBNE, N,N-Dibutyl-D-(−)-norephedrine
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2NCH(CH3)CH(C6H5)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D −21°, c = 2 in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
170 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCN(CCCC)[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H29NO/c1-4-6-13-18(14-7-5-2)15(3)17(19)16-11-9-8-10-12-16/h8-12,15,17,19H,4-7,13-14H2,1-3H3/t15-,17-/m1/s1
Klucz InChI
BRRGNOFUBFINSX-NVXWUHKLSA-N
Zastosowanie
Ligand for enantioselective addition of dialkylzinc to carbonyls and imines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae Keun Suh et al.
Cells, 11(18) (2022-09-24)
Muscle atrophy is defined as the progressive degeneration or shrinkage of myocytes and is triggered by factors such as aging, cancer, injury, inflammation, and immobilization. Considering the total amount of body iron stores and its crucial role in skeletal muscle
Soai, K.et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1097-1097 (1992)
Mei-Chuan Kuo et al.
Biomolecules, 11(7) (2021-08-07)
Hypoxia is regarded as one of the pathophysiologic mechanisms of kidney injury and further progression to kidney failure. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) in kidney tubules is a critical process of kidney fibrosis. This study utilized transcriptome analysis to investigate hypoxia-induced EMT
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)