Kluczowe dokumenty
400025
Triethyl 2,2-dichloro-2-phosphonoacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)2P(O)CCl2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
84-86 °C/0.01 mmHg (lit.)
gęstość
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)(Cl)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Cl2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
PNIZABWIGNVQCB-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?