Merck
399493
Sigma-Aldrich
Niobium silicide
−325 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
NbSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Nb++].[Si-]#[Si-]
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)