Przejdź do
399205
trans,trans-Farnesyl chloride
97%
Synonim(y):
trans,trans-1-Chloro-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatriene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
449,00 zł
381,65 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
1215,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CH[CH2CH2C(CH3)=CH]2CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.81
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
381,65 zł
Cena katalogowa449,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
59-60 °C/2.4 mmHg (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(CCl)=C(\C)CC\C([H])=C(/C)CC\C([H])=C(/C)C
InChI
1S/C15H25Cl/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
InChI key
BJVUJIDTICYHLL-YFVJMOTDSA-N
General description
Physical properties (density, refractive index and boiling point) of trans,trans-farnesyl chloride have been reported.
Application
trans,trans-Farnesyl chloride (all-trans-farnesyl chloride) is suitable for use in the preparation of (S)-farnesyl thiopyrophosphate.
Farnesyl chloride may be used in the synthesis of isoprenoid conjugates of nucleoside 5′-diphosphates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
33192934048044722
description
97%
description
95%
description
95%
description
analytical standard
assay
97%
assay
95%
assay
95%
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)