Merck
398373
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) phosphate solution
~5% in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
RhPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.88
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
liquid
stężenie
~5% in H2O
gęstość
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rh+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3O4P.Rh/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);/q;+3/p-3
Klucz InChI
CDPPVBDJYWOMMV-UHFFFAOYSA-K
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)