Merck
396184
Sigma-Aldrich
Magnesium titanate
−325 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
MgTiO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
wielkość cząstki
−325 mesh
ciąg SMILES
[Mg++].[O-][Ti]([O-])=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)