Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 141,00 zł 105,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
105,75 zł
Cena katalogowa141,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
refractive index
n
bp
97 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromophenethyl alcohol is a phenethyl alcohol derivative. It participates in the preparation of novel P-chirogenic phosphines with a sulfur-chelating arm (P*,S-hybrid ligand).
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 98% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 98% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| bp 97 °C/0.7 mmHg (lit.) | bp 138 °C/9 mmHg (lit.) | bp - | bp 107-110 °C/1 mmHg (lit.) |
| density 1.483 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.436 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.173 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.478 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group bromo, hydroxyl | functional group bromo, hydroxyl | functional group fluoro, hydroxyl | functional group bromo, hydroxyl |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?